177504
Hexadecanedioic acid
96%
Synonim(y):
Thapsic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
mp
120-123 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
Klucz InChI
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3