P45001
Pimelic acid
98%
Synonim(y):
Heptanedioic acid
About This Item
Próba
98%
Postać
crystals
tw
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pimelic acid in microbial soil treatments: A 2023 study examined the use of pimelic acid in soil treatment, observing its impact on the microbial community structure and metabolites in bayberry plantations. This application illustrates its potential in agricultural biotechnology and soil remediation (Ren et al., 2023).
- Pharmaceutical applications of pimelic acid: A 2023 study involved pimelic acid in the preparation and physiochemical analysis of novel ciprofloxacin/dicarboxylic acid salts, showcasing its utility as a pharmaceutical intermediate (Hibbard et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2