Merck
223115
Sigma-Aldrich
Dimethyl sebacate
99%
Synonim(y):
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
Beilstein:
1785523
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
tw
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl sebacate (DMS) is a plasticizer that can be synthesized by esterification of sebacic acid.
Zastosowanie
DMS can be used in the synthesis of decanedihydrazide which can be used as a precursor for isocyanates for the synthesis of thermoplastic polyurethanes. Transesterification of DMS with 2-ethylhexanol can be used to synthesize bis(2-ethylhexyl)sebacate for further use in petroleum based lubricants.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Experimental determination and theoretical correlation for the solubilities of dicarboxylic acid esters in supercritical carbon dioxide.
Narayan RC, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 101, 87-94 (2015)
Esterification of Sebacic Acid in Near-Critical and Supercritical Methanol.
Narayan RC and Madras G
Industrial & Engineering Chemistry Research, 56(10), 2641-2649 (2017)
Novel fatty acid based di-isocyanates towards the synthesis of thermoplastic polyurethanes.
More AS, et al.
European Polymer Journal, 49(4), 823-833 (2013)
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)