Merck
69131
Supelco
Diethyl sebacate
analytical standard
Synonim(y):
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.35
Beilstein:
1790779
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.