Merck
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
About This Item
Wzór liniowy:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.