Merck
703621
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
L-Hydroxybutanedioic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO213CCH(OH)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103  °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1
Klucz InChI
BJEPYKJPYRNKOW-GZPBOPPUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.