Merck
603899
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-hydroxy-butanedioic-2-13C acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH213CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
131-133 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
Klucz InChI
BJEPYKJPYRNKOW-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)