Kluczowe dokumenty
139912
Phytol
95%, mixture of isomers
Synonim(y):
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
(Liquid or Viscous Liquid)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
Klucz InChI
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?