Kluczowe dokumenty
W502200
Phytol
≥97%, FG
Synonim(y):
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; floral
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
Klucz InChI
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Zein/fucoidan-coated phytol nanoliposome: preparation, characterization, physicochemical stability, in vitro release, and antioxidant activity.: This article explores the development of phytol-loaded nanoliposomes, evaluating their stability, release profile, and antioxidant activity, demonstrating their potential in pharmaceutical applications (Chen et al., 2024).
- Ethanolic extract of Euphorbia royleana Boiss. reduces metastasis of breast cancer cells and inhibits tumor progression in vivo.: This research demonstrates the anti-cancer properties of Euphorbia royleana, with phytol identified as one of the active compounds contributing to the inhibition of cancer cell metastasis and tumor progression (Gull et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W502200-100G | 4061837846977 |
W502200-1KG | 4061837542114 |
W502200-4KG | 4061837846984 |
W502200-SAMPLE | 4061837847004 |