Merck
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.57
Numer FEMA:
4197
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.691
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; floral; fruity
ciąg SMILES
O(C\C=C(\CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)/C)C(=O)C
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
Klucz InChI
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)