Merck
W364703
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-1-ol
≥98%, FG
Synonim(y):
3,3-Dimethylallyl alcohol, Prenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer FEMA:
3647
Beilstein:
1633479
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4163
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.109
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
granice wybuchowości
16.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
gęstość
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl-2-buten-1-ol is one of the key volatile aroma components of pepino fruit and daffodil flowers. It is used as a fragrance ingredient in fragrances cosmetics, and household cleaners and detergents.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
124.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Quantitative analysis of the volatile aroma components of pepino fruit by purge?and?trap and gas chromatography.
Ruiz?Bevia F, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(10), 1182-1188 (2002)
Fragrance material review on 3-methyl-2-buten-1-ol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S64-S69 (2010)
Use of solid-phase microextraction as a sampling technique for the characterization of volatile compounds emitted from Chinese daffodil flowers.
Song G, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 62(7), 674-679 (2007)
Alvaro Acosta-Serrano et al.
Eukaryotic cell, 3(2), 255-263 (2004-04-13)
Concanavalin A (ConA) kills the procyclic (insect) form of Trypanosoma brucei by binding to its major surface glycoprotein, procyclin. We previously isolated a mutant cell line, ConA 1-1, that is less agglutinated and more resistant to ConA killing than are
Yi-Fan Chang et al.
The Journal of organic chemistry, 73(18), 7197-7203 (2008-08-19)
Solid-phase organic synthesis of polyprenols with a traceless sulfone linker is described. The polymer-bound benezenesulfinate is first linked with the "tail" building blocks of isoprenyl chlorides via S-alkylation. With use of dimsyl anion as an appropriate base, the polymer-bound alpha-sulfonyl
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W364703-1KG-K4061837862496
W364703-4KG-K4061837862502
W364703-8KG
W364703-8KG-K
W364703-1KG
W364703-4KG
W364703-SAMPLE
W364703-SAMPLE-K4061837537097