Merck
303240
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-1-ol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
120-121 °C/756 mmHg (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(CO)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Secondary organic aerosol (SOA) formation from 2-methyl-3-buten-2-ol (MBO) photooxidation was investigated.
Zastosowanie
  • Semiochemical emission by fungal symbionts: The study explored how linoleic acid stimulates the emission of bark beetle semiochemicals, including compounds like 2-Methyl-3-buten-1-ol, by fungal symbionts, offering insights into ecological interactions and potential applications in pest management (Unelius et al., 2023).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Haofei Zhang et al.
Environmental science & technology letters, 1(4), 242-247 (2014-05-27)
Secondary organic aerosol (SOA) formation from 2-methyl-3-buten-2-ol (MBO) photooxidation has recently been observed in both field and laboratory studies. Similar to the level of isoprene, the level of MBO-derived SOA increases with elevated aerosol acidity in the absence of nitric
Tran B Nguyen et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(27), 17914-17926 (2015-06-23)
Methacryloyl peroxynitrate (MPAN), the acyl peroxynitrate of methacrolein, has been suggested to be an important secondary organic aerosol (SOA) precursor from isoprene oxidation. Yet, the mechanism by which MPAN produces SOA through reaction with the hydroxyl radical (OH) is unclear.