Merck
T60402
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
97%
Synonim(y):
1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Beilstein:
506201
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triethyl orthoacetate can be used for the synthesis of:
  • Ordered mesoporous carbons for catalysis, electrochemistry and hydrogen storage applications.
  • Esters of phosphonic acids, carboxylic acids and phosphinic acids.
  • Ethyl alk-4-enoates by Johnson–Claisen rearrangement reaction.
  • Benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo[4,5-b]pyridines.
  • Quinazolin-4(3H)-one derivatives.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - Non-equilibrium method
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silica sulfuric acid catalyzed synthesis of benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo [4, 5-b] pyridines under heterogeneous and solvent-free conditions
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 5(1), S65-S70 (2008)
Efficient esterification of carboxylic acids and phosphonic acids with trialkyl orthoacetate in ionic liquid
Yoshino T, et al.
Tetrahedron, 62(6), 1309-1317 (2006)
Synthesis of ordered mesoporous carbons with channel structure from an organic-organic nanocomposite
Tanaka S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 2125-2127 (2005)
Treatment of Baylis-Hillman adducts with triethyl orthoacetate in the presence of heterogeneous catalysts: a method for the stereoselective synthesis of two different types of trisubstituted alkenes
Das B, et al.
Tetrahedron Letters, 47(43), 7619-7623 (2006)
A new approach to the facile synthesis of mono-and disubstituted quinazolin-4 (3H)-ones under solvent-free conditions.
Salehi P, et al.
Tetrahedron Letters, 46(41), 7051-7053 (2005)