Merck
415146
Sigma-Aldrich
Triisopropyl orthoformate
97%
Synonim(y):
2,2′,2′′-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], 2-[Bis(propan-2-yloxy)methoxy]propane, 2-[Di(propan-2-yloxy)methoxy]propane, Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate, Triisopropyl orthoformate
About This Item
Wzór liniowy:
CH[OCH(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Beilstein:
1700668
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
bp
65-66 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triisopropyl orthoformate (TIPO) is formed during the reaction of dichlorofluoromethane with potassium isopropoxide in isopropyl alcohol. Separation of TIPO from n-hexane by dense carbon nanotube (CNT) membranes by pervaporation has been reported.
Zastosowanie
Triisopropyl orthoformate may be used for the preparation of 2-(diisopropoxymethyl)oxirane.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miao Yu et al.
Nano letters, 9(1), 225-229 (2008-12-23)
A method is presented to prepare high-density, vertically aligned carbon nanotube (VA-CNT) membranes. The CNT arrays were prepared by chemical vapor deposition (CVD), and the arrays were collapsed into dense membranes by capillary-forces due to solvent evaporation. The average space
Methylene Derivatives as Intermediates in Polar Reactions. XIX. The Reaction of Potassium Isopropoxide with Chloroform, Bromoform and Dichlorofluoromethane1.
Hine J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(6), 1398-1401 (1960)
Enzymatic Transformations 62. Preparative Scale Synthesis of Enantiopure Glycidyl Acetals using an Aspergillus niger Epoxide Hydrolase-Catalysed Kinetic Resolution.
Doumeche B, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 348(14), 1948-1957 (2006)