Merck
333344
Sigma-Aldrich
Tripropyl orthoformate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH(OCH2CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Beilstein:
1744249
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
106-108 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCCOC(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reakcje kationów metali ziem rzadkich z ortoformianem tripropylu w fazie gazowej zostały zbadane za pomocą spektrometrii masowej z cyklotronowym rezonansem jonów z transformacją Fouriera.
Zastosowanie
Ortoformian tripropylu został użyty jako donor alkoholu do zbadania aktywności i enancjoselektywności Novozym 435 w estryfikacji rac-fenoprofenu w metylocykloheksanie. Może on być stosowany jako środek suszący podczas syntezy pochodnych skwaryny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Convenient preparation of (s)-fenoprofen by biocatalysed irreversible esterification.
Morrone R, et al.
Rasayan Journal of Chemistry, 1, 732-737 (2008)
Advances in synthesis and application of near-infrared absorbing squaraine dyes.
Hu L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(21), 7667-7676 (2013)
The structure/property relationship in a series of pyrrolic polysquaraines.
Lynch DE and Ewington J.
Synt. Metals, 183, 40-49 (2013)
Synthesis of squaraine dyes under mild conditions: applications for labelling and sensing of biomolecules.
Sleiman MH and Ladame S.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(40), 5288-5290 (2014)
Gas phase reactivity of rare earth metal cations with trialkylorthoformates: synthesis of neutral rare earth alkoxides.
Marchande N, et al
International Journal of Mass Spectrometry, 195, 139-148 (2000)