Merck
D161608
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylhydrazine
98%
Synonim(y):
1,1-Dimethylhydrazine, asym-Dimethylhydrazine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
605261
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1.94 (vs air)
ciśnienie pary
103 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
478 °F
granice wybuchowości
95 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4075 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
gęstość
0.79 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)N
InChI
1S/C2H8N2/c1-4(2)3/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
RHUYHJGZWVXEHW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N,N-Dimethylhydrazine can react with:
  • β-Naphthol via radical amination to form 1-amino-2-naphthol.
  • 2-Chloro- and 2,2-dichloro-(bromo)vinyl ketones via regioselective heterocyclization to form 3-substituted 1-methyl(5-halo)pyrazoles.
  • Terminal alkynes in the presence of TpRuCl(PPh3)2 (Tp = tris(pyrazolyl)borate) to form nitriles.
N,N-Dimethylhydrazine along with ferric chloride hexahydrate forms an effective reduction system for:
  • Synthesizing DNA binding pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine (PBD) imines via reductive cyclization of the corresponding nitro aldehyde.
  • Transforming a variety of nitroarenes and azido compounds into the corresponding anilines and amino compounds, respectively.
Działania biochem./fizjol.
Lung and colon tumor initiator in experimental animal model.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Masaki Honda et al.
Marine drugs, 17(2) (2019-02-06)
The red macroalga Agarophyton chilensis is a well-known producer of eicosanoids such as hydroxyeicosatetraenoic acids, but the alga produces almost no prostaglandins, unlike the closely related A. vermiculophyllum. This indicates that the related two algae would have different enzyme systems
Reaction of terminal alkynes with hydrazines to give nitriles, catalyzed by TpRuCl (PPh3)2: novel catalytic transformation involving a vinylidene ruthenium intermediate
Fukumoto Y, et al.
Organometallics, 21(19), 3845-3847 (2002)
Dmitry S Kosyakov et al.
Chemosphere, 228, 335-344 (2019-05-01)
Existing methods for cleanup of wastewaters and soils polluted with the extremely toxic rocket fuel unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH) are mainly based on the treatment with various oxidative reagents. Until now, the assessment of their effectiveness was based on the residual
Takao Kaneko et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(11), 2052-2057 (2007-11-06)
The effects of esculetin (6,7-dihydroxycoumarin) and its 6-glycoside, esculin, on 8-oxo-2'-deoxyguanosine (8-oxodG) formation and carcinogenesis induced by a chemical carcinogen, 1,2-dimethylhydrazine (DMH), were examined in the colons of male Fischer 344 rats. Animals were given water containing esculetin or esculin
B Toth
Cancer research, 35(12), 3693-3697 (1975-12-01)
The various synthetic substituted hydrazines, which cause tumors in animals, are briefly enumerated. To date, 19 of them have proved to be tumorigenic in animals. A number of these chemicals are found today in the environment, in industry, in agriculture
Produkty
Carcinogenesis and Epigenetics