Kluczowe dokumenty
108456
Trimethyl orthoformate
99%
Synonim(y):
Trimethoxymethane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.67 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Próba
99%
granice wybuchowości
5.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?