Merck
254517
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthovalerate
97%
Synonim(y):
1,1,1-Trimethoxypentane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH2C(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Beilstein:
1739200
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetics of unimolecular gas-phase elimination of trimethyl orthovalerate has been investigated.
Zastosowanie
Trimethyl orthovalerate has been used in the preparation of:
  • various 9-O-acyl derivatives of N-acetyl- and N-glycoloyl-neuraminic acid
  • 2-methyl, 2-ethyl, 2-propyl and 2-butyl-3-benzimidazolyl-4(3H)-quinazolinones
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edgar Marquez et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(12), 4203-4209 (2010-03-10)
The rates of gas-phase elimination of trimethyl orthovalerate and trimethyl orthochloroacetate have been determined in a static system, and the reaction Pyrex vessels have been deactivated with the product of decomposition of allyl bromide. The reactions are unimolecular and follow
A facile synthesis of new 3-(2-benzimidazolyl)-2-alkyl-4-(3H)-quinazolinones under microwave irradiation.
Hazarkhani H and Karimi B.
Tetrahedron, 59(26), 4757-4760 (2003)
H Ogura et al.
Carbohydrate research, 167, 77-86 (1987-09-15)
Various 9-O-acyl derivatives of N-acetyl- and N-glycoloyl-neuraminic acid, and O-(5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha- and beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonic acid)-(2----6)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1----4)-D-glucopyranose were regioselectively synthesized by use of ortho esters. In addition, 5-acetamido-4-O-acetyl-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid was prepared starting from the benzyl and methyl esters of N-acetylneuraminic acid.