Merck
440442
Sigma-Aldrich
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
technical grade, 90%
Synonim(y):
Aminoxytrimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.21
Beilstein:
2035893
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C3H11NOSi/c1-6(2,3)5-4/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
O-(trimetylosililo)hydroksyloamina jest O-podstawioną hydroksyloaminą. Powstaje jako półprodukt podczas katalizowanej chlorkiem trimetylosililowym syntezy α-rozgałęzionych amin.
Zastosowanie
O-(trimetylosililo)hydroksyloamina może być stosowana do otrzymywania eterów O-trimetylosililowych oksymów.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Fu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7669-7672 (2012-08-14)
A general procedure for the nucleophilic addition of organozinc halides with nitrones in the presence of trimethylsilyl chloride has been developed. Trimethylsilyl chloride was found to be both an indispensable reaction promoter and a ready hydroxylamine protective agent in these
Chemoselective addition of organometallics to oxime ethers.
Tavakol H,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(10), 1924-1927 (2007)