Próba
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
Klucz InChI
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- monosubstituted and 1,1-disubstituted hydrazines
- symmetrically substituted pyrroles
- aniline
- C-substituted amino derivatives
- lactams
As a nitrogen transfer reagent for the conversion of aldehydes to nitriles in aqueous medium.
Synthesis of N-aminopiperidine (NAPP) by reacting with piperidine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?