Merck
206350
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
104-106 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H8ClNO/c6-5(8)7-3-1-2-4-7/h1-4H2
Klucz InChI
XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 1-pirolidynykarbonylu został użyty w syntezie(S)-4-(2-(((benzyloksy)karbonylo)amino)-3-metoksy-3-oksopropylo)fenylo-pirolidyno-1-karboksylanu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benjamin Cao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(6), 965-978 (2013-12-24)
The α9β1 and α4β1 integrin subtypes are expressed on bone marrow haemopoietic stem cells and have important roles in stem cell regulation and trafficking. Although the roles of α4β1 integrin have been thoroughly investigated with respect to HSC function, the