Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
137-138 °C/33 mmHg (lit.)
gęstość
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
ClC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H8ClNO2/c6-5(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H2
Klucz InChI
XMWFMEYDRNJSOO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- morpholine-4-carboxylic acid [4-(2,4-dimethylphenyl)thiazol-2-yl]amide
- morpholine-4-carboxylic acid [4-(2,4,6-trimethylphenyl)thiazol-2-yl]amide
- 2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl morpholine-4-carboxylate
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?