Merck
515027
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClN2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
225-228 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-metylo-1-piperazyny może być stosowany w syntezie 2-(N-etylo-4-metylo-piperazyno-1-karboksamido)etylo-karbaminianu tert-butylu i 4b,8,8-trimetylo-9,10-diokso-4b,5,6,7,8,8a,9,10-oktahydrofenantren-2-ylo 4-metylo-piperazyno-1-karboksylanu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiong Wei et al.
PloS one, 7(12), e52199-e52199 (2013-01-10)
Thymidine kinases (TKs) have been considered one of the potential targets for anticancer therapeutic because of their elevated expressions in cancer cells. However, nucleobase analogs targeting TKs have shown poor selective cytotoxicity in cancer cells despite effective antiviral activity. 3'-Deoxythymidine
Brown DJ.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, 317-317 (2003)
Amy Junnila et al.
Bioconjugate chemistry, 18(6), 1818-1823 (2007-10-12)
New fluorescein and rhodamine B-labeled antifilarial drug DEC analogues for use in drug localization studies with confocal microscopy have been prepared by a high-yield three-step synthesis. The resulting beta-amine-substituted DEC analogue has a single ethyl substituent which is beta-aminated to