Kluczowe dokumenty
135895
Dimethylthiocarbamoyl chloride
97%
Synonim(y):
1-chloro-N,N-dimetylotioformamid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, very faintly yellow
grupa funkcyjna
amine
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)C(Cl)=S
InChI
1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
Klucz InChI
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?