8.03456
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
for synthesis
Synonim(y):
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Triethylenediamine, DABCO
About This Item
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.68 hPa ( 21 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
350 °C
siła działania
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
173.4 °C/1000 hPa
mp
155-158 °C
temp. przejścia
flash point 62.2 °C
rozpuszczalność
400 g/L
gęstość
1.14 g/cm3 at 25 °C
gęstość nasypowa
800 kg/m3
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N21CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Klucz InChI
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Biocompatible Polymer Composites: Research demonstrates the development of a reactive compatibilization method using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane as a catalyst for the preparation of polylactic acid/poly(butylene adipate-co-terephthalate)/thermoplastic starch ternary bio-composites. This approach significantly improves the mechanical and biodegradable properties of the composites, suitable for environmentally friendly applications in the packaging and automotive industries (Fang et al., 2024).
- Cobalt Single-Atom Catalysts: Research on the development of cobalt single-atom catalysts encapsulated in a metal-organic framework using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane. This catalyst shows exceptional efficiency in the oxygen reduction reaction, important for energy conversion technologies such as fuel cells and metal-air batteries (Gao et al., 2024).
- Advanced Analytical Techniques: Study on the use of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane in advanced derivatization techniques for the analysis of Novichok agents in biofluids using LC-MS. This research contributes to the field of forensic science and chemical warfare agent detection, providing robust methods for emergency responses and public safety (Yamaguchi et al., 2023).
Komentarz do analizy
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
144.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.2 °C - closed cup