Merck
D186252
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylsulfamoyl chloride
99%
Synonim(y):
Dimethylamidosulfonyl chloride, Dimethylaminosulfonyl chloride, Dimethylsulphamoyl chloride, N,N-Dimethylamidosulfonyl chloride, N,N-Dimethylaminosulfonyl chloride, N,N-Dimethylsulfamoyl chloride, N,N-Dimethylsulfamyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NSO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.59
Beilstein:
741979
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
114 °C/75 mmHg (lit.)
gęstość
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H6ClNO2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Applications of N,N -dimethylsulfamoyl chloride are:
  • It is widely used in the synthesis of a medicinally important class of compounds, sulfonamides.
  • It is used in the synthesis of aminotetralin derived sulfamides as anticancer agents and acetylcholinesterase inhibitors.
  • It can also be used in the esterification/amidation between carboxylic acids and equimolar amounts of alcohols/amines, as in the synthesis of coumaperine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Anticancer Activity of Novel Ureas and Sulfamides Incorporating 1-Aminotetralins.
Ozgeris B, et al.
Archives of Medical Research (2017)
Acetylcholinesterase and carbonic anhydrase inhibitory properties of novel urea and sulfamide derivatives incorporating dopaminergic 2-aminotetralin scaffolds.
Ozgeris B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 24(10), 2318-2329 (2016)
Novel and efficient method for esterification, amidation between carboxylic acids and equimolar amounts of alcohols, and amines utilizing Me2NSO2Cl and N, N-dimethylamines; its application to the synthesis of coumaperine, a natural chemopreventive dieneamide.
Wakasugi K, et al.
Tetrahedron, 59(28), 5337-5345 (2003)
Catalytic arylation of sulfamoyl chlorides: A practical synthesis of sulfonamides.
Frost CG, et al.
Synlett, 2002(11), 1928-1930 (2002)