Merck
D163708
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
N,O-dimetylohydroksyloamina HCl, Chlorowodorek N-metoksymetyloaminy, Chlorowodorek metoksymetyloaminy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3ONHCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.54
Beilstein:
3650353
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
112-115 °C
ciąg SMILES
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
Klucz InChI
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for the preparation of Weinreb amides recently used in the synthesis of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel J Pippel et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5828-5831 (2007-06-26)
Treatment of oxazole or 5-aryl oxazoles with i-PrMgCl smoothly generates the corresponding 2-Grignard reagents, which react with Weinreb amides to provide exclusively 2-acyl oxazole products.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D163708-100G4061833560341
D163708-20KG4061833553374
D163708-5KG4061833690130
D163708-1KG4061826738306
D163708-25G4061833560358
D163708-25KG
D163708-5G4061833560365