Merck
640573
Sigma-Aldrich
Cyclopropanesulfonyl chloride
95%
Synonim(y):
Chlorek cyklopropylosulfonylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4770 (lit.)
gęstość
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)C1CC1
InChI
1S/C3H5ClO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek cyklopropanosulfonylu może być stosowany w syntezie pochodnych sulfonamidu (1R,2S)-1-amino-2-winylocyklopropano-karboksylowego, które mogą służyć jako bloki budulcowe w przygotowywaniu silnych inhibitorów proteazy NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Concise asymmetric synthesis of a (1R, 2S)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid-derived sulfonamide and ethyl ester"
Lou Sha, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(39), 6796-6805 (2013)
Produkty
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.