Merck
242705
Sigma-Aldrich
2-Propanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHSO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.60
Beilstein:
1747497
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
15.5 mmHg ( 25 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
865 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
74-75 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
Klucz InChI
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano solwolizę chlorku 2-propanosulfonylu na drodze addycja-eliminacja (asocjacja-dysocjacja).
Zastosowanie
Chlorek 2-propanosulfonylu (chlorek izopropylosulfonylu) może być użyty jako reagent do przygotowania:
  • 1-izopropylosulfonylo-2-aminy benzimidazolu w reakcji z 2-aminobenzimidazolem poprzez reakcję N-sulfonylacji w obecności zasady.
  • Bis(izopropylosulfonylo)disulfid, środek siarkujący, stosowany do syntezy fosforotioanowych analogów oligonukleotydów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dennis N Kevill et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(8), 1580-1586 (2006-04-11)
Contrary to earlier suggestions of an S(N)1 pathway for solvolyses of N,N-dimethylsulfamoyl chloride (1), an extended Grunwald-Winstein equation treatment of the specific rates of solvolysis in 32 solvents shows an appreciable sensitivity towards changes in both solvent nucleophilicity and solvent