Merck
651737
Sigma-Aldrich
Isobutanesulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
2-Methyl-1-propylsulfonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
gęstość
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)