Kluczowe dokumenty
565849
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzeno-1-sulfonylu, Chlorek [4-(trifluorometylo)fenylo]sulfonylu, Chlorek p-trifluorometylobenzenosulfonylu, Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluenosulfonylu, chlorek [p-(trifluorometylo)fenylo]sulfonylu
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
30-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzenosulfonylu i N-winylopirolidynon w acetonitrylu mogą być poddane fotopromieniowaniu światłem widzialnym w obecności Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6 ([4,4′-bis(1,1-dimetyloetylo)-2,2′-bipirydyno-N1,N1′]bis[2-(2-pirydynylo-N)fenylo-C]heksafluorofosforanu irydu(III)) i fosforanu disodu, dając odpowiedni sulfon E-winylu.
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Aryl sulfonyl chloride derivatives are frequently used in parallel synthesis to synthesize sulfonamides and sulfonate linkages.