Merck
385417
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.62
Beilstein:
2650774
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
88-90 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Polymer supported reagents in synthesis: preparation of bicyclo[2.2.2] octane derivates via Tandem Michael addition reactions and subsequent combinatorial decoration.
S V Ley et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(2), 104-107 (2000-05-16)
Chemistry of aminophenols. Part 2: A general and efficient synthesis of indoles possessing a nitrogen substituent at the C4, C5, C6, and C7 positions.
Dai et al.
Tetrahedron Letters, 43, 7699-7702 (2002)
Preparation of N-(a, ?-unsaturated acyl)-sulfonamides.
Katritzky et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 115-124 (2009)
Regiocontroled Palladium-Catalysed Direct Arylation at Carbon C2 of Benzofurans using Benzenesulfonyl Chlorides as the Coupling Partners.
Loukotova et al.
ChemCatChem, 5, 1303-1309 (2014)
Synthesis, Characterization and Evaluation of Antibacterial Activity of Six Novel 1, 2, 4-Triazole Derivatives against Standard and Medical Bacteria.
Jacob et al.
Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor, 5(6), 303-318 (2013)