Kluczowe dokumenty
377112
3-Pyrroline
95%
Synonim(y):
2,5-Dihydropyrrole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?