Merck
685038
Sigma-Aldrich
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate
Synonim(y):
Tetrakisacetonitryl, trifluorometanosulfonian miedzi(I)
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(NCCH3)4 · CF3SO3
Masa cząsteczkowa:
376.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.CHF3O3S.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
NOBZSXGFNYRDMS-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Alcohol oxidation is one of the most frequently performed oxidation reactions in organic chemistry. The aldehyde and ketone products of alcohol oxidation are useful intermediates en route to complex molecules.