Merck
377163
Sigma-Aldrich
Tetrakis(acetonitrile)silver(I) tetrafluoroborate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3CN)4Ag]BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
mp
72-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Ag.BF4/c4*1-2-3;;2-1(3,4)5/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
Klucz InChI
XZYAKBATRMXJSW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine silver(I) complex
  • Alpha-diimine silver(I) complexes
  • Silver(I) complexes with multidentate pyrazolyl-pyridine ligands
  • Silver(I) clusters with binding for a dithiophosphate ligand
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)