Merck
333875
Sigma-Aldrich
Zinc tetrafluoroborate hydrate
Synonim(y):
Wodzian ditetrafluoroboranu cynku
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(BF4)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.00 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
crystalline
skład
Degree of hydration, 6-7
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
ciąg SMILES
O.[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
Klucz InChI
WKVXCUNBQMAPGE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properites.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally