Merck
B51801
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
99%
Synonim(y):
Bpa, 4,4′-Ethylenedipyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
110-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(Cc1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H12N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h3-10H,1-2H2
Klucz InChI
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Bis(4-pyridyl)ethane is an N-donor ligand mainly used in the formation of molecular and coordination polymers with metal ions.
Zastosowanie
1,2-Bis(4-pyridyl)ethane has been used as a flexible bridging ligand in the synthesis of metal-organic frameworks.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Structural analyses and magnetic properties of 3D coordination polymeric networks of nickel (II) maleate and manganese (II) adipate with the flexible 1, 2-bis (4-pyridyl) ethane ligand.
Mukherjee P. S
Inorganic Chemistry, 42(8), 2695-2703 (2003)
Reactions of Cu (hfacac) 2? H2O (hfacac= Hexafluoroacetylacetonate) with Bidentate Ligands. Preparation, Characterization, and X-ray Structures of the Molecular Complexes Cu (hfacac) 2 (pyrazine) 2 and Cu (hfacac) 2 (3-cyanopyridine) 2 and the One-Dimensional Coordination Polymers Cu (hfacac) 2 (1, 2-bis (4-pyridyl) ethane) and Cu (hfacac) 2 (4, 4 `-trimethylenebipyridine)
Dong Y B
Inorganic Chemistry, 38(22), 5027-5033 (1999)
Supramolecular architectures and magnetic behavior of coordination polymers from copper (II) carboxylates and 1, 2-bis (4-pyridyl) ethane as a flexible bridging ligand.
Carballo R
Crystal Growth & Design, 7(6), 1069-1077 (2007)
Milos Arsenijevic et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 22(6), 807-817 (2017-04-20)
In the present study, cytotoxic effects of cisplatin, the most usually used chemotherapeutic agent, were compared with new designed platinum(IV) ([PtCl
A one-dimensional CoII coordination polymer exhibiting an unusual conformation for 1, 2-bis (4-pyridyl) ethane.
Almeida Paz F A
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(12), m691-m693 (2002)