Merck
51788
Supelco
Aniline
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Beilstein:
605631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.22 (185 °C, vs air)
ciśnienie pary
0.7 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
1139 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
11 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.1% water
<0.03% nitrobenzene (C6H5NO2)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.586 (lit.)
n20/D 1.586
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Klucz InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl heneicosanoate has been used as an internal standard in the quantitative determination of fatty acids and their isomers composition using gas chromatography method of analysis (GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Działania biochem./fizjol.
Ostra toksyczność aniliny polega na jej aktywacji in vivo do 4-hydroksyaniliny i tworzeniu adduktów z hemoglobiną. W erytrocytach jest to związane z uwalnianiem żelaza i akumulacją methemoglobiny oraz rozwojem niedokrwistości hemolitycznej i zapalenia śledziony. Przy długotrwałym podawaniu często obserwuje się powstawanie guzów w śledzionie.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Teaching Innovations in Lipid Science (2007)
S A Vaziri et al.
Pharmacogenetics, 11(1), 7-20 (2001-02-24)
Arylamines such as 2-naphthylamine and 4-aminobiphenyl are suspected human bladder procarcinogens that require bioactivation to DNA-reactive species to exert their carcinogenic potential. The goals of the present study were (i) to assay for the presence of the arylamine acetyltransferases NAT1
M Peluso et al.
Carcinogenesis, 21(2), 183-187 (2000-02-05)
The 'Mediterranean diet', a diet rich in cereals, fruit and vegetables, has been associated with lowering the risk of a variety of cancers of the digestive tract and the bladder. In a previous study, we showed that the high phenolic
J S Bus et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 25(8), 619-626 (1987-08-01)
Aniline and several structurally-related aromatic amines produce spleen tumours in rats given high doses of compound in 2-year bioassay studies. Evaluation of the pathogenesis of the splenic lesions and characterization of the disposition of radiolabelled aniline in animals suggests that
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild
Protokoły
HPLC Analysis of Aniline Homologs on Discovery® C18
GC Analysis of Anilines on Equity®-5
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)