Kluczowe dokumenty
705055
4,4′-Azopyridine
Synonim(y):
Azobis(4-pyridine)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
96-101 °C
ciąg SMILES
c1cc(ccn1)N=Nc2ccncc2
InChI
1S/C10H8N4/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
Klucz InChI
XUPMSLUFFIXCDA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare porous coordination polymers (PCPs) by reacting with Zn(NO3)2 and 1,4-benzenedicarboxylic acid.
- As a reagent for the conversion of aliphatic alcohols into disulfides under Mitsunobu conditions.
- To prepare 4,4′-azopyridine-bridged binuclear zinc(II) complexes.
- Flexible porous coordination polymers constructed from 1,2-bis(4-pyridyl)hydrazine via solvothermal in situ reduction reaction
- Metal-organic frameworks based on transition-metal carboxylate clusters as secondary building units
- Heteroaromatic azo compounds under Mitsunobu conditions
- MnII, CoII, and ZnII coordination polymers
- Low-dimensional and porous coordination compounds capable of supramolecular aromatic interactions
Reagent in:
- Facile Mitsunobu esterification reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?