Kluczowe dokumenty
A65603
4-(Aminomethyl)pyridine
98%
Synonim(y):
4-Picolylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2
Klucz InChI
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?