Kluczowe dokumenty
P17202
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek L-fenyloalaniny metylu, Chlorowodorek estru metylowego kwasu (2S)-2-amino-3-fenylopropionowego
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, 98%
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +32.4°, c = 2 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
158-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
SWVMLNPDTIFDDY-FVGYRXGTSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?