Merck
220701
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
99%
Synonim(y):
Chlorowodorek estru etylowego (S)-fenyloalaniny
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.70
Beilstein:
3657823
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
155-156 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Klucz InChI
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gayong Shim et al.
Nanotoxicology, 11(6), 762-770 (2017-07-08)
Poly-γ-glutamic acid (PGA), a major component of the bacterial capsule, is known to confer hydrophilicity to bacterial surfaces and protect bacteria from interactions with blood cells. We tested whether applying a bacteriomimetic surface coating of PGA modulates interactions of nanomaterials
Andreas J Reichert et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 28(12), 553-565 (2015-09-26)
The bioorthogonal keto group has attracted interest for the site-specific chemical conjugation of recombinant proteins under mild conditions, e.g. with aminooxy-functionalised fluorescent probes, radiometal chelates, toxins or polymers. However, the cotranslational incorporation of the corresponding non-canonical amino acid p-acetyl-L-phenylalanine (Apa)