Kluczowe dokumenty
G6600
Glycine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Glycine methyl ester·HCl, Methyl glycinate hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Glycine methyl ester hydrochloride, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
175 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
Klucz InChI
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?