Kluczowe dokumenty
330639
L-Alanine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-2-Aminopropionic acid methyl ester hydrochloride, L-Ala-OMe·HCl
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Alanine methyl ester hydrochloride, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
109-111 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
IYUKFAFDFHZKPI-DFWYDOINSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?