Merck
A65158
Sigma-Aldrich
4-(Aminomethyl)piperidine
greener alternative
96%
Synonim(y):
4-AMP, 4-Piperidinemethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Beilstein:
471185
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
NCC1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6,8H,1-5,7H2
Klucz InChI
LTEKQAPRXFBRNN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
4-(Aminomethyl)piperidine (4-AMP) can be used in the synthesis of Schiff bases. It is a trifunctional amine for the preparation of linear poly(amido amine)s, which form micelles for controlled delivery of drugs. 4-AMP can also be used as a linker for the synthesis of dendron-OMS hybrids.
Reactant:
  • Evaulated as a small molecule inhibitor of CD4-gp120 binding
Reagent
  • Involved in solvothermal preparation of germanium oxide hydroxide 3D net zeotype
  • Involved in zeolite synthesis
Coupling agent for adhesive systems
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Catalytic properties of dendron-OMS hybrids
Wang Q, et al.
J. Catal., 269(1), 15-25 (2010)
Lingling Mao et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(10), 3775-3783 (2018-02-22)
The three-dimensional hybrid organic-inorganic perovskites have shown huge potential for use in solar cells and other optoelectronic devices. Although these materials are under intense investigation, derivative materials with lower dimensionality are emerging, offering higher tunability of physical properties and new