Merck
561479
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidine
Synonim(y):
4-Piperidinamine, Piperidin-4-ylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C5H10NNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4910 (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
Klucz InChI
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Cdk5/p25 kinase inhibitors
  • Antimalarials
  • Selective cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
  • IKKβ inhibitors
  • Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
  • Human and murine soluble epoxide hydrolase inhibitors
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)