Kluczowe dokumenty
121193
4,4′-Trimethylenedipyridine
98%
Synonim(y):
1,3-Bis(4-pyridyl)propane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
57-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(Cc1ccncc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C13H14N2/c1(2-12-4-8-14-9-5-12)3-13-6-10-15-11-7-13/h4-11H,1-3H2
Klucz InChI
OGNCVVRIKNGJHQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4,4′-Trimethylenedipyridine was used as ligand to study the solvent effects on the formal potential of redox-active self-assembling system [Os(bpy)2(dipy)Cl]1+ (bpy= 2,2′-bipyridine, dipy= 4,4′-Trimethylenedipyridine) in different organic solvents and aqueous solutions. It was used in the synthesis of two- and three-dimensional cadmium-organic frameworks.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Electron-transfer study and solvent effects on the formal potential of a redox-active self-assembling monolayer.
Acevedo D and Abruna HD.
The Journal of Physical Chemistry, 95(23), 9590-9594 (1991)
Filipe A Almeida Paz et al.
Inorganic chemistry, 43(13), 3882-3893 (2004-06-23)
Three novel cadmium-organic frameworks built-up from 1,3,5-benzenetricarboxylate anions (HXBTC(x-3)) and 4,4'-trimethylenedipyridine (TMD) have been hydrothermally synthesized, and characterized using single-crystal X-ray diffraction, thermoanalytical measurements, elemental analysis, and IR and Raman spectroscopies: [Cd(HBTC)(TMD)(2)].8.5H(2)O (I), [Cd(HBTC)(TMD)(H(2)O)].4.5H(2)O (II), and [Cd(2)(BTC)(TMD)(2)(NO(3))].3H(2)O (III), with structures
Xueling Shan et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 35(6), 639-644 (2019-02-13)
A novel electrochemiluminescence (ECL) sensor for detection of brilliant blue FCF (BB) has been developed using Ru@Zn-MOF/nafion modified GCE (glass carbon electrode) in this research. Different from conventional method for usage of Ru(bpy)32+ in solution-phase, Ru(bpy)32+ here was immobilized on