Merck
759155
Sigma-Aldrich
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(2-pyridyl)-1,3-propanedione, 1,3-Di-2-pyridinyl-1,3-propanedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
104-109 °C
ciąg SMILES
O=C(CC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-12(10-5-1-3-7-14-10)9-13(17)11-6-2-4-8-15-11/h1-8H,9H2
Klucz InChI
DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1