Merck
401439
Sigma-Aldrich
Zinc perchlorate hexahydrate
Synonim(y):
Wodzian cynku kwasu nadchlorowego
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(ClO4)2·6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.6H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zinc perchlorate hexahydrate is a hexahydrate salt of zinc widely used as an oxidation reagent and catalyst in various organic transformations. It also finds application in the field of rechargeable batteries.
Zastosowanie
Zinc perchlorate hexahydrate can be used as a catalyst:
  • For acylation of electron-deficient phenols, sterically hindered alcohols and amines.
  • For the synthesis of 2-hydroxy sulfides by the opening of epoxide rings with thiols.
  • For solvent‐free condensation of carboxylic acids with alcohols.
It can also be used as:
  • An electrolyte for aqueous Zinc batteries.
  • A precursor for the synthesis of highly fluorescent ZnSe quantumdots.
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photo-assisted synthesis of highly fluorescent ZnSe(S) quantum dots in aqueous solution
Guo-Yu Lan, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 2661-2666 (2007)
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.