Kluczowe dokumenty
215392
Copper(II) perchlorate hexahydrate
98%
Synonim(y):
Cupric perchlorate hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
gęstość
2.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Cu.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- Methanol[1-(methoxymethanimidoyl)-2-(pyridin-2-ylmethyl)guanidine]bis(perchlorato)copper(II).: This study reports the synthesis and crystal structure of a new copper(II) complex with potential applications in materials science and catalysis. The research focuses on the structural characterization of the complex, which is crucial for understanding its reactivity and potential uses in various chemical processes (Meenongwa et al., 2012).
- Oxidative cleavage of DNA by a dipyridoquinoxaline copper(II) complex in the presence of ascorbic acid.: This research explores the catalytic activity of a copper(II) complex in oxidative DNA cleavage. The findings demonstrate the complex′s potential application in biochemical studies and the development of new catalytic processes for DNA manipulation and analysis (Santra et al., 2002).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?